metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.501 (lit.)
bp
229.5 °C/766 mmHg (lit.)
gęstość
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-8-12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Klucz InChI
UDEWPOVQBGFNGE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)