Merck
399051
Sigma-Aldrich
3-Hexylthiophene
≥99%
Synonim(y):
3-Hexylthiophene
Wybierz wielkość
1 G
106,50 zł
5 G
484,00 zł
106,50 zł
Cena katalogowa213,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
106,50 zł
5 G
484,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.30
Beilstein:
1617129
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
106,50 zł
Cena katalogowa213,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
bp
65 °C/0.45 mmHg (lit.)
gęstość
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCc1ccsc1
InChI
1S/C10H16S/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
JEDHEMYZURJGRQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Hexylthiophene, a sulfur containing heterocyclic building block, is a thiophene derivative. Poly(3-hexylthiophene) (P3HT) nanofibres have been used for the preparation of organic phototransistors (OPTs).[1]
Zastosowanie
3-Hexylthiophene may be used as starting reagent in the synthesis of poly(3-hexylthiophene) (P3HT).[2]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexandru Oprea et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(25), 6707-6776 (2020-08-02)
Within the framework outlined in the first part of the review, the second part addresses attempts to increase receptor material performance through the use of sensor systems and chemometric methods, in conjunction with receptor preparation methods and sensor-specific tasks. Conclusions
Wouter Dierckx et al.
Nanotechnology, 26(6), 065201-065201 (2015-01-20)
Here we report the fabrication of nanofibre-based organic phototransistors (OPTs) using preformed poly(3-hexylthiophene) (P3HT) nanofibres. OPT performance is analysed based on two important parameters: photoresponsivity R and photosensitivity P. Before testing the devices as OPTs, the normal organic field-effect transistor
Karolina Gebka et al.
Polymers, 11(2) (2019-04-10)
Electrochemical polymerisation is reported to be a method for readily producing copolymers of various conjugated molecules. We employed this method for mixtures of indole, carbazole or fluorene with 3-hexylthiophene (HT), in order to obtain their soluble copolymers. Although polymer films
Fangwen Zha et al.
Soft matter, 16(28), 6591-6598 (2020-07-01)
The fabrication of scaffolds with suitable chemical, physical, and electrical properties is critical for nerve cell adhesion and proliferation. Recently, electrical stimulation on conductive polymers has been applied to construct functional nerve cell scaffolds. Herein, we prepared natural polymer (cellulose)/conductive
X-ray and electron induced oligomerization of condensed 3-hexylthiophene.
Hernandez JE, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 105(35), 8339-8344 (2001)