Kluczowe dokumenty
854995
Supelco
Insert for 1.5 mL standard opening vial
size 0.10 mL, conical clear glass, O.D. × H 5 mm × 30 mm
Wybierz wielkość
1000 EA
2020,00 zł
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EA
2020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
conical clear glass
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. zewn. × wys.
5 mm × 30 mm
rozmiar
0.10 mL
kompatybilność
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Opis ogólny
Wkładki do fiolek umożliwiają stosowanie mniejszych objętości próbek ze standardowymi fiolkami autosamplera. Wkładki są zazwyczaj wybierane na podstawie wewnętrznej średnicy szyjki fiolki. Standardowo otwierane fiolki (o średnicy wewnętrznej 4,6 mm) wymagają wkładki o średnicy zewnętrznej 5 mm.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)