Kluczowe dokumenty
333492
Titanium(IV) sulfide
powder, -200 mesh, 99.9%
Synonim(y):
Dwusiarczek tytanu
Wybierz wielkość
1500,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1500,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.9%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
wielkość cząstki
-200 mesh
ciąg SMILES
S=[Ti]=S
InChI
1S/2S.Ti
Klucz InChI
CFJRPNFOLVDFMJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Self-heat. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?