Kluczowe dokumenty
SU860067
Supelco
Inserts for 1.5 mL large opening vials
volume 0.1 mL, conical clear glass, O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of × 100 ea
Synonim(y):
Wkładki do fiolek 1,5 ml
Wybierz wielkość
100 EA
213,00 zł
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
213,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
conical clear glass
opakowanie
pkg of × 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
pojemność
0.1 mL
Opis ogólny
Wkłady do fiolek z dużym otworem o pojemności 1,5 ml to przezroczyste szklane wkłady stożkowe używane z autosamplerami CTC LC PAL.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)