Kluczowe dokumenty
854985
Supelco
Assembled screw cap with hole with PTFE/silicone septum
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone (red PTFE/creme silicone), septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 1000 ea
Wybierz wielkość
1000 EACH
1770,00 zł
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EACH
1770,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PTFE/silicone (red PTFE/creme silicone)
black polypropylene hole cap
Właściwości
closure type black polypropylene hole cap
twardość
55 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 1000 ea
grubość septy
1.5 mm
dopasowywanie
thread for 8-425
kompatybilność
for use with 2 mL vial (standard opening)
Opis ogólny
Zakrętki [czarna polipropylenowa zakrętka z otworem, gwint 8-425, grubość przegrody 1,5 mm, do użytku z fiolką 2 ml (otwór standardowy)] są dostępne do użytku z przegrodami uszczelniającymi. Nasadki polipropylenowe mają maksymalną temperaturę 135°C. Przegroda PTFE/silikonowa może być używana z większością substancji organicznych (do momentu przebicia) i nie jest zalecana do chlorosilanów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)