Przejdź do
414883
Hexyl isocyanate
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
359,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
915,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-763-8
Beilstein/REAXYS Number:
1751836
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
162-164 °C (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, isocyanate
SMILES string
CCCCCCN=C=O
InChI
1S/C7H13NO/c1-2-3-4-5-6-8-7-9/h2-6H2,1H3
InChI key
ANJPRQPHZGHVQB-UHFFFAOYSA-N
General description
Hexyl isocyanate has been investigated for its antigenicity in the guinea pig animal model of hapten-specific respiratory hypersensitivity. Polymerization of n-hexyl isocyanate using rare earth tris(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenolate) [Ln(OAr)3] as initiator has been studied.
Application
Hexyl isocyanate may be employed for the synthesis of following:
  • rigid-rod, helical isocyanate-based macromonomers
  • rod-coil-rod triblock copolymers with 2-vinylpyridine, by living anionic polymerization
  • chiral poly(n-hexyl isocyanate) (PHIC) macromonomers, by living anionic polymerization
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
493783478652144452
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
bp
162-164 °C (lit.)
bp
-
bp
110-112 °C/1 mmHg (lit.)
bp
85-86 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
138.2 °F - closed cup
flash_point_c
59 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)