Merck
806307
Sigma-Aldrich
Hyperbranched G3-PEG20k-OH
Synonim(y):
bis-MPA hiperrozgałęziony dendrymer PEG20k-OH, pseudo generacja 3
Wybierz wielkość
5 G
679,00 zł
679,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
679,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C980H1934O498
Masa cząsteczkowa:
21687.54
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
679,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
mp
56-61 °C
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
  • Grupa końcowa Funkcjonalność: Hydroksylowa grupa powierzchniowa
  • Generacja: Pseudo generacja 3
  • Liczba grup powierzchniowych: 16
  • Obliczona masa mol. Masa cząsteczkowa: 21,688 g/mol
  • Rdzeń: Glikol polietylenowy 20 000
  • Jednostki rozgałęziające: kwas 2,2-bis(metylool)propionowy (bis-MPA)
Zastosowanie
Nietoksyczne dendrymery do dostarczania leków, z grupami funkcyjnymi do koniugacji lub dodatkowych modyfikacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Multifunctional Poly(ethylene glycol): synthesis, characterization, and potential applications of dendritic-linear-dendritic block copolymer hybrids.
Andren O, et al.
Macromolecules, 46(10), 3726-3736 (2013)
Produkty
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).