Merck
389064
Sigma-Aldrich
Dodecyl isocyanate
99%
Synonim(y):
1-Dodecyl isocyanate, 1-Isocyanatododecane, Lauryl isocyanate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
tw
157-161 °C/21 mmHg (lit.)
gęstość
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C13H25NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15/h2-12H2,1H3
Klucz InChI
YIDSTEJLDQMWBR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Uses include the synthesis of carbodiimides from phosphinimines in preparing AZT analogues.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, 358-358 (1992)