Kluczowe dokumenty
805748
Endfitting with fixed 10 μm frit for all 7.5 mm I.D. TSKgel® stainless steel columns
stainless steel, pkg of 1 ea
Synonim(y):
TSKgel® Hardware and Accessories
Wybierz wielkość
1 EA
590,00 zł
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
590,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh 05748
metody
HPLC: suitable
wielkość porów
10 μm
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)