Przejdź do
55079
Upchurch Biocompatible Precolumn Filter
pore size 0.5 μm, pkg of 1 ea
Synonim(y):
HIGH PRESSURE INLINE FILTER, 0.5UM, EA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
137,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
137,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PEEK frit and body, stainless steel holder
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
A-431, Upchurch Scientific, Inc
pore size
0.5 μm
General description
In-line installation. Stainless steel body with inert polyetherether-ketone (PEEK) end fittings. Choose either a 0.5 μm or 2 μm PEEK frit in one endfitting.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
550785767757651
description
pore size 0.5 μm, pkg of 1 ea
description
pore size 2.0 μm, pkg of 1 ea
description
frit diam. 3 mm
description
natural PEEK nut, pkg of 10 ea
material
stainless steel holder, PEEK frit and body
material
-
material
stainless steel IT frit
material
natural PEEK nut
pore size
0.5 μm
pore size
2.0 μm
pore size
0.5 μm
pore size
-
manufacturer/tradename
A-431, Upchurch Scientific, Inc
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What pressure it is good for?
    1 answer
    1. This product has a pressure rating of 6000 psi.
      Helpful?
  2. Just to confirm, #55079 contains the 0.5um frit/filter and the stainless steel housing? Thanks
    1 answer
    1. 55079 is made of a stainless steel body with an inert PEEK frit and body.