Przejdź do
56142
Omnifit® Small Bore Connector
Three-way valve connector
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
958,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
958,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
PTFE cones included
technique(s)
LPLC: suitable
bore
0.8 mm
General description
Omnifit® Small Bore Connectors offer the unique advantage of producing a very low dead volume connection with tubing of various diameters, through an O-ring compression system, a cone over tubing system or a void-filling cone with a standard gripper.
Features and Benefits
PTFE cone included.
Legal Information
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
560342380423796
bore
0.8 mm
bore
1.5 mm
bore
-
bore
-
description
PTFE cones included
description
-
description
-
description
-
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Omnifit® Small Bore Connector
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)