Kluczowe dokumenty
816104
Złączka końcowa ze stałą 10 μm fryktą Pyrex® dla szklanych kolumn 977 o średnicy wewnętrznej 5 mm
Pyrex frit, pkg of 1 ea
Synonim(y):
TSKgel® Hardware and Accessories
Wybierz wielkość
1 EA
506,00 zł
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
506,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
Pyrex frit
fitting (fluorocarbon)
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh 16104
metody
LPLC: suitable
wielkość porów
10 μm
kompatybilność
Tosoh 5 mm ID TSKgel Glass Columns
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)