Kluczowe dokumenty
58264
Column Frits
diam. 1/4 in., porosity 2 μm
Wybierz wielkość
10 EA
177,00 zł
177,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
177,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
177,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
for Conventional Column Hardware (compression style)
opakowanie
pkg of 10 ea
Średnica
1/4 in.
grubość
0.39 in.
wielkość porów
2 μm porosity
Opis ogólny
Choose frits with 0.5 μm pores to retain packings prepared from 3 μm particles, frits with 2 μm pores to retain larger particles.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)