Przejdź do
807619
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pkg of 1 ea
Synonim(y):
Endfitting with fixed 2 μm frit for all 4.6 mm I.D. TSKgel® stainless steel columns
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
654,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Pore size:
2 μm
654,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
TSKgel® Hardware and Accessories, pkg of 1 ea
material
stainless steel
product line
TSKgel®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Tosoh 07619
technique(s)
HPLC: suitable
pore size
2 μm
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
818207818206821862
description
pkg of 1 ea
description
pkg of 3 ea
description
for P/N 818207, pkg of 1 ea
description
phase carbamoyl, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 3 μm particle size, pkg of 3 ea
pore size
2 μm
pore size
140 Å
pore size
-
pore size
100 Å
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
product line
TSKgel®
product line
TSKgel®
product line
TSKgel®
product line
TSKgel®
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 3 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 3 ea
manufacturer/tradename
Tosoh 07619
manufacturer/tradename
Tosoh 18207
manufacturer/tradename
Tosoh 18206
manufacturer/tradename
Tosoh 21862
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TSKgel® Hardware and Accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)