Merck
66896-U
Supelco
Empore SPE Disks
Carbon, diam. 47 mm, pk of 20
Synonim(y):
Karbon, tarcze SPE, 47 mm
Wybierz wielkość
20 EA
2200,00 zł
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 EA
2200,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Nazwa produktu
Empore SPE Disks, matrix active group Carbon, diam. 47 mm, pk of 20
linia produktu
Empore
Poziom jakości
skład
bed wt., 500 mg (per 47 mm disk)
opakowanie
pk of 20
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Średnica
47 mm
grubość membrany
0.5 mm
rozmiar
powierzchnia
1100 m2/g
Matryca
activated carbon particle platform
grupa aktywna macierzy
Carbon
wielkość cząstki
12 μm
Opis ogólny
Empore membrane SPE technology comprises of SPE particles tightly enmeshed within a network of inert PTFE fibrils (90% SPE particles : 10% PTFE, by weight). The SPE-membrane fabrication process results in a highly dense and uniform extraction medium that offers distinct advantages over traditional sorbent/packed-bed SPE products. Empore SPE technology provides a denser, more uniform extraction bed than traditional packed bed products allowing for smaller bed weights, shorter analyte to pore diffusion paths, and more efficient extractions.
The Empore line of SPE disks comprises of the most complete line of SPE disks for extracting large volumes of aqueous samples. The product line ranges from time-tested C18 to unique phase chemistries such as carbon and the highly polar Oil & Grease disk. The disks are ideal for environmental analysis where 1 L sample volumes are not uncommon and provide an efficient alternative to LLE.
Save Time & Money:
  • Reduced SPE Bed Mass = Reduced SPE Solvent & Elution Volumes
  • Minimize SPE eluate evaporation time
  • Potentially allows for direct injection of the SPE eluate
  • Dense & Uniform Extraction Medium = No SPE Channeling and Voiding
  • Efficient mass-transfer kinetics allow for faster flow rates
  • Eliminate SPE fines improving column and instrument life
Zastosowanie
Developed for the extraction of volatile and highly polar compounds from aqueous samples. Applications include:
  • Ground water - N-nitrosdeimethylamine
  • Waste water - Oxamyl and methamidophos
  • Drinking water - Trihalomethanes
  • Reagent water - Clean-up for purge and trap applications
  • Forensics - Fire accelerants, combustible vapors
Informacje prawne
Empore is a trademark of CDS Analytical
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
CDS Analytical LLC recently acquired the rights to Empore products from 3M Purification Inc. For an interim phase, you may receive products packaged with either manfacturer′s branding.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)