WHA67221001
Whatman® VACU-GUARD® inline filter devices
VACU-GUARD 150, activated carbon, 1/pk
Synonim(y):
urządzenia filtrujące, urządzenie filtrujące, wbudowane urządzenie filtrujące
Wybierz wielkość
976,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
976,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PEEK/PTFE filter membrane (PFTE filteration media)
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
Właściwości
Trap media (Activated carbon)
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman 6722-1001
Whatman Article No. 28420216 (US reference)
Parametry
210-450 L/min flow rate at 1.45-7.25 psi
rozmiar
9.3 in. (236 mm) , overall
powierzchnia
82,000 m2
Opis ogólny
Zastosowanie
- Ochrona pompy próżniowej
Cechy i korzyści
- Doskonały do ochrony systemów pomp próżniowych przed oparami rozpuszczalników lub zanieczyszczeniami gazowymi i aerozolami wodnymi.
- Zaprojektowany do użytku w linii ze stopniowanymi złączami do węży o średnicy wewnętrznej od 1NA do 12 mm.
- Dostępny z wyborem pułapki chemicznej: węgiel aktywny, sito molekularne lub środek osuszający.
- Membrana zatrzymuje 99,99% cząsteczek powietrza większych niż NA.1 µm.
- Posiada hydrofobową membranę z politetrafluoroetylenu (PTFE).
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)