Merck
66886-U
Supelco
Empore SPE Disks
SDB-RPS, diam. 47 mm, pk of 20
Synonim(y):
polimerowa faza odwrócona z silną wymianą kationów, dysk SPE, 47 mm
Wybierz wielkość
20 EA
1560,00 zł
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 EA
1560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Nazwa produktu
Empore SPE Disks, matrix active group SDB-RPS, diam. 47 mm, pk of 20
opis
polystyrene-divinylbenzene, reversed-phase sulfonate
Poziom jakości
linia produktu
Empore
opakowanie
pk of 20
producent / nazwa handlowa
CDS Analytical 98-0604-0226-4
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Średnica
47 mm
grubość membrany
0.5 mm
powierzchnia
450 m2/g
grupa aktywna macierzy
SDB-RPS
wielkość cząstki
12 μm (spherical)
12 μm
wielkość porów
80 Å pore size
Opis ogólny
Empore membrane SPE technology comprises of SPE particles tightly enmeshed within a network of inert PTFE fibrils (90% SPE particles : 10% PTFE, by weight). The SPE-membrane fabrication process results in a highly dense and uniform extraction medium that offers distinct advantages over traditional sorbent/packed-bed SPE products. Empore SPE technology provides a denser, more uniform extraction bed than traditional packed bed products allowing for smaller bed weights, shorter analyte to pore diffusion paths, and more efficient extractions.
The Empore line of SPE disks comprises of the most complete line of SPE disks for extracting large volumes of aqueous samples. The product line ranges from time-tested C18 to unique phase chemistries such as carbon and the highly polar Oil & Grease disk. The disks are ideal for environmental analysis where 1 L sample volumes are not uncommon and provide an efficient alternative to LLE.
Save Time & Money:
  • Reduced SPE Bed Mass = Reduced SPE Solvent & Elution Volumes
  • Minimize SPE eluate evaporation time
  • Potentially allows for direct injection of the SPE eluate
  • Dense & Uniform Extraction Medium = No SPE Channeling and Voiding
  • Efficient mass-transfer kinetics allow for faster flow rates
  • Eliminate SPE fines improving column and instrument life
Zastosowanie
  • Oznaczanie kwasu difenylarsinowego, kwasu fenylarsonowego i nieorganicznego arsenu w wodzie pitnej: W tym badaniu wykorzystano dyski SPE firmy Empore do jednoczesnego rozdzielania i wstępnego zatężania toksycznych związków w wodzie pitnej, podkreślając zastosowanie dysków w bezpieczeństwie środowiskowym i zdrowiu publicznym (Hagiwara et al., 2013).
  • Monitorowanie potencjału zagrożenia ekotoksykologicznego przez polarne mikrozanieczyszczenia organiczne: Badania podkreślają użyteczność dysków SPE w monitorowaniu mikrozanieczyszczeń w środowisku, przyczyniając się znacząco do oceny jakości wody i zagrożeń ekologicznych (Escher et al., 2008).
  • Oznaczanie powszechnie stosowanych herbicydów polarnych w rolniczych wodach drenażowych: Demonstruje skuteczność dysków SPE w analizie pozostałości herbicydów w spływach rolniczych, zapewniając wgląd w kontrolę zanieczyszczeń i zarządzanie pozostałościami chemicznymi (Tran et al., 2007).
  • Stabilność pestycydów na dyskach do ekstrakcji w fazie stałej: Bada stabilność różnych pestycydów na dyskach SPE w różnych warunkach, udowadniając niezawodność dysków do przechowywania próbek i analizy w badaniach wielośrodowiskowych (Cobb et al., 2006).
Inne uwagi
Developed for the mixed-mode extraction of polar and non-polar analytes from water samples and soil extracts. Offers unique selectivity for analytes that exhibit polar functional groups. Because the phase contains sulfonic acid functional groups, secondary SCX interactions can occur towards basic compounds that contain amine functional groups.
  • Explosive residues (HDX, RDX)
Informacje prawne
Empore is a trademark of CDS Analytical
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
CDS Analytical LLC recently acquired the rights to Empore products from 3M Purification Inc. For an interim phase, you may receive products packaged with either manfacturer′s branding.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Immanuel D Green et al.
Nucleic acids research, 48(12), 6513-6529 (2020-05-26)
Monocytes and macrophages are essential components of the innate immune system. Herein, we report that intron retention (IR) plays an important role in the development and function of these cells. Using Illumina mRNA sequencing, Nanopore direct cDNA sequencing and proteomics
Alexandra K Davies et al.
Nature communications, 9(1), 3958-3958 (2018-09-29)
Adaptor protein 4 (AP-4) is an ancient membrane trafficking complex, whose function has largely remained elusive. In humans, AP-4 deficiency causes a severe neurological disorder of unknown aetiology. We apply unbiased proteomic methods, including 'Dynamic Organellar Maps', to find proteins