Kluczowe dokumenty
66889-U
Empore™ SPE Disks
Cation Exchange, diam. 47 mm, pk of 20
Synonim(y):
polimerowy dysk SPE z silną wymianą kationów, 47 mm
Wybierz wielkość
1810,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1810,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
opakowanie
pk of 20
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Średnica
47 mm
grubość membrany
0.5 mm
powierzchnia
350 m2/g
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid bonding
wielkość cząstki
12 μm
16 μm
wielkość porów
80 Å pore size
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The Empore line of SPE disks comprises of the most complete line of SPE disks for extracting large volumes of aqueous samples. The product line ranges from time-tested C18 to unique phase chemistries such as carbon and the highly polar Oil & Grease disk. The disks are ideal for environmental analysis where 1 L sample volumes are not uncommon and provide an efficient alternative to LLE.
Save Time & Money:
- Reduced SPE Bed Mass = Reduced SPE Solvent & Elution Volumes
- Minimize SPE eluate evaporation time
- Potentially allows for direct injection of the SPE eluate
- Dense & Uniform Extraction Medium = No SPE Channeling and Voiding
- Efficient mass-transfer kinetics allow for faster flow rates
- Eliminate SPE fines improving column and instrument life
Zastosowanie
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)