Przejdź do
58063
Reservoir for Filtration Apparatus 1
volume 250 mL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
710,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
volume
250 mL
General description
Replacement glass reservoir for Supelco® mobile phase filtration apparatus 1.
Reservoir for Filtration Apparatus 1(volume 250 mL) protects the instrument and columns by removing particles and gases from solvents and other mobile phase components.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5806158065SYNF10401LA
description
volume 250 mL
description
-
description
stainless steel
description
joint: ST/NS 40/35
volume
250 mL
volume
-
volume
-
volume
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)