Kluczowe dokumenty
SYNF10401L
Synthware 47 mm filtration apparatus with fritted support
joint: ST/NS 40/35
Synonim(y):
Synthware F10401L, kompletny aparat do filtracji
Wybierz wielkość
1 EA
1830,00 zł
1830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1830,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
1830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS40/35
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F10401L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wykorzystanie membran 47 mm do filtrowania roztworów korozyjnych, usuwania cząstek stałych z rozpuszczalników HPLC i analizy filtracyjnej z dyskami do ekstrakcji w fazie stałej. Podstawa nośna posiada uszczelniony krążek o grubej porowatości. Kompletny zestaw zawiera lejek z podziałką o pojemności 300 ml, aluminiowy zacisk, podstawę i litrową kolbę filtrującą.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)