Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 611,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41104900
Filter capacity:
1000 mL
Packaging:
pkg of 1 ea
Manufacturer/tradename:
Synthware F100004
611,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F100004
filter capacity
1000 mL
capacity
1000 mL
General description
Wykorzystanie membran 47 mm do filtrowania roztworów korozyjnych, usuwania cząstek stałych z rozpuszczalników HPLC i analizy filtracyjnej z dyskami do ekstrakcji w fazie stałej. Podstawa nośna posiada uszczelniony krążek o grubej porowatości. Kompletny zestaw zawiera lejek z podziałką o pojemności 300 ml, aluminiowy zacisk, podstawę i litrową kolbę filtrującą.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| filter capacity 1000 mL | filter capacity - | filter capacity - | filter capacity - |
| manufacturer/tradename Synthware F100004 | manufacturer/tradename Synthware F100002 | manufacturer/tradename Synthware F100003A | manufacturer/tradename Synthware F100001 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| capacity 1000 mL | capacity - | capacity - | capacity 300 mL capacity |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?