Praktycznie uniwersalne zastosowania, ponieważ nośnik ma kontakt tylko ze szkłem i PTFE. Wypalany, bardzo trwały biały nadruk. Wymienne płytki i adaptery PTFE umożliwiają łatwe i szybkie czyszczenie z obu stron. Wypróbowana i przetestowana kolba filtrująca DURAN i złącze węża PTFE (odpowiednie dla rurek o średnicy wewnętrznej 8 mm) umożliwiają bezpieczną pracę w laboratorium. Wymienne płytki i adapter PTFE w połączeniu z zaciskiem umożliwiają szybką zmianę porowatości lub wymianę filtrów. Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartościWypalany, bardzo trwały biały nadruk.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)