Kluczowe dokumenty
57177
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 20 mL, pk of 20
Wybierz wielkość
20 EA
391,00 zł
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 EA
391,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Materiały
polypropylene
opis
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
opakowanie
pk of 20
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
20 mL
wielkość porów
20 μm
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)