Przejdź do
57178
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 60 mL, pk of 16
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
16 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
559,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
559,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
description
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
packaging
pk of 16
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
60 mL
pore size
20 μm
application(s)
PFAS testing
food and beverages
General description
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
571765702457026
description
volume 60 mL, pk of 16
description
volume 12 mL, pk of 20
description
volume 3 mL, pk of 54
description
volume 6 mL, pk of 30
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
PFAS testing
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
packaging
pk of 16
packaging
pk of 20
packaging
pk of 54
packaging
pk of 30
pore size
20 μm
pore size
20 μm
pore size
20 μm
pore size
20 μm
description
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
description
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
description
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
description
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)