Kluczowe dokumenty
57021
Supelco
Empty SPE Tube (no frits)
volume 20 mL, pk of 12
Synonim(y):
SPE Reservoir
Wybierz wielkość
12 EA
268,00 zł
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
268,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Materiały
polypropylene
opakowanie
pk of 12
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
20 mL
Zastosowanie
food and beverages
Cechy i korzyści
When used in conjunction with SPE Tube Adapters, empty SPE tubes can be stacked on top of a standard SPE cartridge during processing. The empty SPE cartridge acts as a reseroir to accommodate larger sampling volumes.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)