Kluczowe dokumenty
57083-U
Supelco
Supelclean LC-Alumina-A SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
Wybierz wielkość
30 EA
738,00 zł
738,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
30 EA
738,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
738,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Materiały
polypropylene tube
skład
bed wt., 2 g
opakowanie
pk of 30
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
6 mL
Matryca
Alumina for acidic pH (~5); Brockmann Act. I base material
grupa aktywna macierzy
Alumina phase
wielkość cząstki
60-325 mesh
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)