Carboxen is a carbon molecular sieve used in some of the Supelco SPME fibers.
548653-U
Smart SPME Fiber Assembly
DVB/CAR/PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Synonim(y):
Zespół światłowodowy DVB/CAR/PDMS SMART SPME
Wybierz wielkość
935,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
935,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Smart SPME Fiber Assembly, 50µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (1cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 1, dark gray hub
Materiały
StableFlex fiber
dark gray hub
rozmiar igły
23 ga
opakowanie
pk of 1
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
DVB/CAR/PDMS coating
kompatybilność
(for flavors (volatiles and semivolatiles C3 - 20), or trace compound analysis (MW 40-275))
Autosampler
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter
Protokoły
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Powiązane treści
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Chromatografia gazowa oddziela lotne związki w fazie gazowej, stosowane w różnych gałęziach przemysłu do kontroli jakości.
-
Is Carboxen the same thing as carbon wide range with regards to SPME fibers?