548651-U
Smart SPME Fiber Assembly
PDMS/DVB, Overcoated, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 75 μm(Coating thickness includes 65 μm coating + 10 μm OC (overcoating)
Wybierz wielkość
935,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
935,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Smart SPME-Overcoated (OC) Fiber Assembly, Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB), df 75 μm(Coating thickness includes 65 μm coating + 10 μm OC (overcoating), for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, needle size 23 ga
Materiały
StableFlex fiber
gold hub
rozmiar igły
23 ga
opakowanie
pkg of 1 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (Coating thickness includes 65 μm coating + 10 μm OC (overcoating))
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
PDMS/DVB coating, fiber overcoated with a layer of PDMS
kompatybilność
(for direct immersion into matrix or headspace analysis of volatile or semi-volatile analytes (MW 50 - 300+))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter
Pesticide analysis, SPME Fiber, supelco spme fiber, direct immersion spme, pesticide analysis methods, pesticide analysis by gc-ms, DI-SPME, overcoated SPME, overcoated fibers, soy milk analysis