57299-U
SPME Fiber Assembly
DVB/CAR/PDMS, for use with manual holder or autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Synonim(y):
DVB/CAR/PDMS SPME Fiber Assembly
About This Item
Polecane produkty
product name
SPME fiber assembly Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS), needle size 23 ga, StableFlex, for use with manual holder or autosampler, fiber L 2 cm
Materiały
StableFlex fiber
notched gray hub
rozmiar igły
23 ga
opakowanie
pk of 3
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
2 cm
grupa aktywna macierzy
DVB/CAR/PDMS coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with manual holder or autosampler
kategoria ekologicznej alternatywy
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Przypis
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta