Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 462,00 zł |
Informacje o tej pozycji
462,00 zł
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
133 °C (lit.)
density
1.212 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, ester, fluoro
SMILES string
CCOC(=O)C(F)Cl
InChI
1S/C4H6ClFO2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3
InChI key
WUHVJSONZHSDFC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 99% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.212 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.055 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.37 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.252 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.396 (lit.) | refractive index n20/D 1.552 (lit.) | refractive index n20/D 1.349 (lit.) | refractive index n20/D 1.358 (lit.) |
| bp 133 °C (lit.) | bp 260-270 °C (lit.) | bp 79-81 °C (lit.) | bp 96-97.5 °C (lit.) |
| functional group chloro, ester, fluoro | functional group phenyl, ester | functional group ester, chloro, fluoro | functional group ester, chloro, fluoro |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51.67 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?