54225-U
Discovery® Ag-Ion SPE Tube
bed wt. 750 mg, volume 6 mL, pk of 30
Synonim(y):
Rurka SPE z jonami srebra
Wybierz wielkość
1360,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1360,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene tube
linia produktu
Discovery®
skład
bed wt., 750 mg
opakowanie
pk of 30
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
pojemność
6 mL
less than or equal to 1 mg (total FAMEs)
Matryca
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
benzenesulfonic acid bonding, Polymerically bonded, coated with silver ions
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
- Developed for the fractionation of FAMEs based on degree of unsaturation, and for the resolution of cis/trans isomers.
- Silver counter-ions are anchored onto an SCX support using a proprietary procedure to offer optimal resolution, performance, and capacity
- Each lot is tested and quality controlled for cis/trans FAME resolution
Przypis
Informacje prawne
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Fraction of cis/trans FAMEs Using Discovery® Ag-Ion SPE
Chromatograms
application for SPE, suitable for GCsuitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPEActive Filters