Kluczowe dokumenty
20526-U
Premium Grade 304 Stainless Steel Tubing
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Synonim(y):
RURKA SS 1/8 "ODX2.1MMID 50FT ZWÓJ
Wybierz wielkość
1130,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1130,00 zł
Polecane produkty
Materiały
premium grade stainless steel (304)
rurki dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)