Przejdź do
1051602
USP
Benzhydrol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Diphenylmethanol, Benzhydrol, Benzhydryl alcohol, Diphenyl carbinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1424379
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cyclizine, diphenhydramine
manufacturer/tradename
USP
bp
297-298 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
InChI key
QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B4856PHR2071BP1119
Benzhydrol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1051602
Benzhydrol
Diphenylmethanol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1119
Diphenylmethanol
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BP
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
mp
65-67 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzhydrol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)