21319-U
Silica Gel
10% AgNO₃ Coated, pkg of 100 g bulk packing
Synonim(y):
Żel krzemionkowy pokryty azotanem srebra
Wybierz wielkość
1110,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1110,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
10% AgNO3 Coated Silica Gel, pkg of 100 g bulk packing
agency
suitable for EPA 1613
Poziom jakości
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 100 g bulk packing
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
wielkość cząstki
60-200 mesh
Zastosowanie
food and beverages
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.