Kluczowe dokumenty
52654-U
Supelco
Discovery® DSC-Si SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Synonim(y):
Rurka do SPE z krzemionki
Wybierz wielkość
54 EA
961,00 zł
961,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
54 EA
961,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
961,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Materiały
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Poziom jakości
linia produktu
Discovery®
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pk of 54
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
pojemność
3 mL
Matryca
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
silica bonding
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
70 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Opis ogólny
Retention Mechanism: Normal phase
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
  • Unbonded acid washed silica sorbent ideal for normal phase SPE and other modified flash techniques
  • Often used to separate or remove structurally similar molecules through successive elutions with increasingly polar solutions
  • The most polar normal phase sorbent available
  • Excellent capacity for purifying solution phase combinatorial chemistry reactions when removing target molecules from reaction by-products and excess reagents
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Using the method described in this report, an average absolute recovery and RSD value of 99.86 ± 6.99% (n=6) was observed, to determine an average of 1.02% hydrocortisone in topical cream.