Kluczowe dokumenty
509515
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock
25MDR-LL-GT, volume 25 mL, needle size (not included)
Synonim(y):
SYRINGE SGE 25ML, LUER LOCK
Wybierz wielkość
1 EA
1340,00 zł
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1340,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
glass syringe
rozmiar igły
(not included)
Właściwości
needle type Luer lock
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 009462
pojemność
25 mL
Opis ogólny
  • Gazoszczelna strzykawka SGE bez igły, model: 25MDR-LL-GT.
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego, końcówki tłoka z PTFE i stożków Luer KEL-F.
  • Strzykawki można sterylizować w autoklawie, ale należy wyjąć tłok.
  • Charakteryzują się pasowaniem interferencyjnym między końcówką tłoka a cylindrem, co poprawia właściwości uszczelniające strzykawki.
  • Maksymalna obojętność dla próbek ciekłych lub gazowych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)