Kluczowe dokumenty
509361
SGE Syringe Valves
Luer Lock with Luer Tip, volume 50-20000 μL, for use with any Luer lock syringe
Synonim(y):
SYRINGE PUSH BUTTON VALVE, LL/LT SYRINGE
Wybierz wielkość
1 EA
275,00 zł
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
275,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
stainless steel body
opis
push button
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 031915
pojemność
50-20000 μL
kompatybilność
for use with any Luer lock syringe
Opis ogólny
Push-Button with Kel-F male Luer lock termination
Syringe valves are ideal for sample storage and transportation or to pressurize samples prior to injection. SGE offers several types of manually-operated syringe valves: push-pull for smaller volumes (2.5 μL-2.5 mL) and push-button valves (50 μL-2 L). SGE Luer Tip, Luer Lock and removable needle syringes can be fitted with valves. The valve allows fluid to be stored in the syringe without contamination.
Cat. No. 509337 is a push-pull valve with removable 0.63 mm O.D. × 5 cm cone tip needle. This valve will fit removable needle syringes, 25μL-2.5mL.
Cat. No. 509345 is a push-pull with Kel-F male Luer lock termination to fit removable needle syringes, 25μL-2.5mL
Cat. No. 509353 is a push-button with Kel-F male Luer lock termination. This fits 5 mL to 2 liter syringes with removable Luer Lock or removable needle.
Cat. No. 509361 is a Luer Lock valve for any Luer Lock and Luer Tip syringe (50μl to 2 liter).
Zastosowanie
Zawory strzykawkowe SGE mogą być używane z gazoszczelnymi strzykawkami do wprowadzania próbek do wlotu systemu próbkowania i wtrysku gazu (GASIS) w badaniu eksperymentalnym przeprowadzonym w celu analizy mieszanin gazowych specyficznych dla związków δD i δ13Cprzy użyciu chromatografii gazowej - utleniania / redukcji - spektrometrii masowej stosunku izotopów.[1]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mark Henning et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 21(14), 2269-2272 (2007-06-20)
Compound-specific deltaD and delta13C analyses of gas mixtures are useful indicators of geochemical and environmental factors. However, the relative concentrations of individual components in gas mixtures (e.g., H2, CO2, methane, ethane, propane, i-butane, n-butane) may vary over several orders of