Przejdź do zawartości
26271
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm, point style, 5
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
needle size
23 ga
description
NLL-5/23H
feature
point style 5
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
SGE 39803
needle L × O.D.
50 mm × 0.63 mm
fitting
luer lock
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SGE Needles for luer lock syringes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)