505013
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Discovery® RP-AmideC16 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L60
Poziom jakości
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Discovery®
zakres etykietowania
11% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
200 m2/g
pokrycie powierzchni
2.6 μmol/m2
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
silica gel, high purity, spherical base material
grupa aktywna macierzy
amide, alkyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
180 Å
Zakres roboczy pH
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Impurities in drugs such as closantel, levamisole and azaconazole during their determination by high performance liquid chromatography-diode array detection (HPLC-DAD).
- Vitamin B6 compounds in food samples during their determination using LC coupled with fluorescence detection (FLD).
- Vitamin C and other fat soluble vitamins in mature seeds of Lathyrus L. taxa during their identification using HPLC with ultraviolet (UV) detection.
- Zidovudine in combination with other pharmaceuticals in intravenous fluid mixtures during the determination using HPLC combined with photodiode array (PDA) detector.
- Phenolic compounds, purine alkaloids and theanine in Camellia species by high performance liquid chromatography (HPLC) equipped with photodiode array detector (PDA).
- Proprietary pharmaceutical compounds using HPLC combined with computer-assisted screening and Plackett−Burman experimental design.
- Hydrophilic bases by LC with principal component analysis (PCA).
- 2,4-Dinitrophenylhydrazone derivatives by HPLC equipped with ultraviolet (UV) spectrometric detection.
Cechy i korzyści
- Excellent retention and resolution of polar compounds
- Unique selectivity compared to C18
- Excellent peak shape and efficiency
- Less hydrophobic than C18 columns
- Compatible with 100% aqueous mobile phases
Informacje prawne
Zastosowanie
kartridż do prekolumny
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Rozdzielanie antybiotyków tetracyklinowych metodą HPLC z odwróconymi fazami przy użyciu kolumn Discovery
Separations of Tetracycline Antibiotics by Reversed Phase HPLC, Using Discovery Columns
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.