Kluczowe dokumenty
59140-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-ABZ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna HPLC ze strefą aminowo-benzenową
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
SUPELCOSIL LC-ABZ HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L60
linia produktu
SUPELCOSIL
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
12.0% carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matryca
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
amide, alkyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
zakres pH
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
SUPELCOSIL LC-ABZ phase has a unique deactivation technology which provides excellent reversed-phase performance for basic compounds, as well as those that are acidic, polar neutral, and non-polar. Silanol suppressing practices such as using competing amines, operating at high ionic strength, and adjusting mobile phases to pH extremes are typically not required to obtain good peak shape on the LC-ABZ phase.
Zastosowanie
  • Walidacja metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej do oznaczania i oznaczania powiązanych zanieczyszczeń organicznych w substancji leczniczej newirapina..: W artykule zwalidowano metodę wykorzystującą kolumnę SUPELCOSIL LC-ABZ HPLC do oceny czystości i zanieczyszczeń w lekach przeciw HIV, wykazując wysoką specyficzność i powtarzalność kolumny (Li et al., 2000).
  • Badanie porównawcze retencji S-adenozylo-L-metioniny i jej pokrewnych metabolitów w odwróconej fazie HPLC na fazach stacjonarnych Hypersil ODS i Supelcosil LC-ABZ...: To badanie porównawcze zapewnia wgląd w zachowanie retencji związków bioaktywnych na SUPELCOSIL LC-ABZ, potwierdzając jego wszechstronność i solidną wydajność w złożonych separacjach biochemicznych (Valkó et al., 1993).
Cechy i korzyści
• For acids, bases, zwitterions
• Increased polar retention relative to standard reversed-phases
• Unique selectivity
• Silanol deactivation
• Peak shape, efficiency, and retention are comparable to C8 phases for non-polar analytes
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J A López et al.
Journal of chromatography. A, 870(1-2), 105-114 (2000-03-18)
A high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection has been developed for the determination of six 1,4-dihydropyridines: nifedipine, nimodipine, nisoldipine, nicardipine, felodipine and lacidipine. The chromatographic separation was performed using a Supelcosil LC-ABZ+Plus C18 column. A mobile phase of methanol-water
D Korakas et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 12(9), 1141-1145 (1994-09-01)
A series of biologically active peptides and their conjugates with lipidic amino acids were investigated by systematic change of the mobile phase composition using traditional octadecylsilica stationary phase and the newly developed Supelcosil LC-ABZ column. The mobile phases contained various
Ana B Baranda et al.
Journal of chromatography. A, 1031(1-2), 275-280 (2004-04-03)
A high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection was developed for the simultaneous determination of five 1,4-dihydropyridines: amlodipine, nitrendipine, felodipine, lacidipine and lercanidipine. These drugs are widely used in the treatment of hypertension, angina pectoris and the therapy of cerebrovascular
K Valkó et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 11(4-5), 361-366 (1993-04-01)
S-Adenosyl-L-methionine (SAM) and its metabolites S-adenosyl-L-homocysteine (SAH) and methyl-thioadenosine (MTA) are endogenous compounds that are heavily involved in a variety of biochemical processes, and have therefore been the target for several assays in body fluids and tissues. Reversed-phase chromatographic behaviour
Q C Li et al.
Journal of chromatographic science, 38(6), 246-254 (2000-07-13)
Nevirapine (Viramune), a dipyridiodiazepinone, is a potent and highly specific nonnucleoside inhibitor of HIV-1 reverse transcriptase. This paper describes the validation of a specific, sensitive, and stability-indicating high-performance liquid chromatography method for the assay and determination of related organic impurities
Chromatograms
application for HPLC