Kluczowe dokumenty
47084-U
Supelco
Amide Test Mixture
in acetonitrile: water (1:1) (varied conc.), analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
in acetonitrile: water (1:1) (varied conc.)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
kompatybilność
use to QA hydrophobic reversed phase columns
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Analit
Opis
    Uracil 7 μg/L
    Acetophenone 7 μg/L
    Benzene 750 μg/L
    Toluene 775 μg/L
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)