Kluczowe dokumenty
50136-U
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] Kolumna C18 HPLC
Wybierz wielkość
1 EA
3580,00 zł
3580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3580,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
3580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
LiChrospher® RP-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
linia produktu
LiChrospher®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
LiChrospher®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
21% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
12.5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
350 m2/g
Matryca
octadecyl
silica particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
LiChrospher® RP-18 HPLC column (L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm) is generally found to be highly reliable and versatile. It is suitable for reversed-phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) of acidic, neutral and weakly basic compounds, according to L1 USP specifications.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)