Przejdź do
54780
LiChrospher® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4330,00 zł
3680,50 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
25 cm × 4.6 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C8 (RP8), C8 (octyl) phase
Pore size:
100 Å
Matrix:
octyl
3680,50 zł
Cena katalogowa4330,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LiChrospher® RP-8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L7
Quality Segment
feature
endcapped: no
manufacturer/tradename
LiChrospher®
extent of labeling
12.5% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
surface area
350 m2/g
matrix
octyl
matrix active group
C8 (RP8), C8 (octyl) phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
LiChrospher® RP-8 HPLC Column is a traditionally produced spherical silica gel carrier with C-8 reversed-phase properties and is suitable for acidic, neutral and weakly basic compounds. Columns′ optimal selectivity and performance ensure reproducible separations from batch to batch.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
547785477754774
description
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3.2 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
matrix active group
C8 (octyl) phase, C8 (RP8)
matrix active group
C8 (RP8), C8 (octyl) phase
matrix active group
C18 (octadecyl) phase, C18 (RP18)
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
L × I.D.
25 cm × 3.2 mm
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L7
agency
suitable for USP L7
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
pore size
100 Å
pore size
100 Å
pore size
100 Å
pore size
100 Å
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrospher® RP-8 HPLC Column
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)