Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4610,00 zł
Nazwa produktu
LiChrospher® RP-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L1
Quality Segment
feature
endcapped: no
manufacturer/tradename
LiChrospher®
extent of labeling
21% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
surface area
350 m2/g
matrix
octadecyl, silica particle platform
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm | description 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3.2 mm | description 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm | description 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm |
| L × I.D. 25 cm × 4.6 mm | L × I.D. 25 cm × 3.2 mm | L × I.D. 15 cm × 4.6 mm | L × I.D. 25 cm × 4.6 mm |
| matrix active group C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase | matrix active group C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase | matrix active group C8 (octyl) phase, C8 (RP8) | matrix active group C18 (octadecyl) phase, C18 (RP18) |
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm |
| matrix octadecyl, silica particle platform | matrix silica particle platform, octadecyl | matrix octyl | matrix octadecyl |
| agency suitable for USP L1 | agency suitable for USP L1 | agency suitable for USP L7 | agency suitable for USP L1 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrospher® RP-18 HPLC Column
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?