Kluczowe dokumenty
50137-U
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] Kolumna C18 HPLC
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
LiChrospher® RP-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
LiChrospher®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
LiChrospher®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
21% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4 mm
powierzchnia
350 m2/g
Matryca
octadecyl
silica particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Kolumna LiChrospher® RP-18 HPLC (dł. × śr. wew. 25 cm × 4 mm) jest niezawodna i wszechstronna. Nadaje się do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami (RP-HPLC) związków kwaśnych, obojętnych i słabo zasadowych, zgodnie ze specyfikacjami L1 USP.
Zastosowanie
  • Metody HPLC-UV i GC-MS do oznaczania chlorambucylu i kwasu walproinowegow osoczuw celu dalszego badania nowej terapii skojarzonej przewlekłej białaczki limfocytowej: W niniejszym badaniu opracowano i zwalidowano metody HPLC-UV i GC-MS do oznaczania chlorambucylu i kwasu walproinowego w osoczu w celu zbadania ich terapii skojarzonej przewlekłej białaczki limfocytowej. Kolumna HPLC LiChrospher® RP-18 odegrała kluczową rolę w rozdzielaniu i oznaczaniu ilościowym (Lipska et al., 2021).
  • Szybkie oznaczanie metronidazolu i 2-hydroksymetronidazolu w osoczu krwi myszy: W badaniu wykorzystano kolumnę HPLC LiChrospher® RP-18 do szybkiego oznaczania metronidazolu i jego metabolitu w osoczu krwi myszy, podkreślając jej skuteczność w badaniach farmakokinetycznych (Zemanová i in., 2022).
  • Zastosowanie podejścia chemometrycznego do opracowania i walidacji metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej do oznaczania chlorowodorku ropinirolu...: W artykule przedstawiono podejście chemometryczne do opracowania i walidacji metody HPLC do oznaczania chlorowodorku ropinirolu, wykorzystującej kolumnę LiChrospher® RP-18 w celu uzyskania precyzyjnych i dokładnych wyników (Fatima et al., 2019).
  • Nowa metoda ekstrakcji do fazy stałej do oznaczania pantoprazolu w ludzkim osoczu przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej...: W badaniu opracowano nową metodę ekstrakcji do fazy stałej do oznaczania pantoprazolu w ludzkim osoczu przy użyciu HPLC z kolumną LiChrospher® RP-18, osiągając wysoką czułość i swoistość (Zendelovska et al., 2019).
  • Zastosowanie metody HPLC-MS/MS dla substancji leczniczej teikoplaniny i powiązanych zanieczyszczeń, część 2: Przypisanie tożsamości powiązanych zanieczyszczeń...: W badaniu tym zastosowano kolumnę LiChrospher® RP-18 w metodzie HPLC-MS/MS do identyfikacji i przypisania powiązanych zanieczyszczeń w substancjach leczniczych teikoplaniny, demonstrując możliwości kolumny w profilowaniu zanieczyszczeń (Tengattini et al., 2019).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)