Merck
1.16855
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonim(y):
TM=["Superspher"] C18 TM=["LICHROCART"] wkład do HPLC
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
4 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Superspher® 100 RP-18 z końcówką LiChroCART 125-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
Superspher®
feature
endcapped
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
12.5 cm × 4 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
4 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC cartridge
Superspher® RP-18 endcapped is a reliable and versatile traditionally produced spherical silica gel carriers with C-18 endcapped reversed phase properties. They are well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds. This high performance silica carrier with a particle size of 4µm yields an excellent pressure/separation performance ratio.This sorbent is packed into a LiChroCART 125-4 HPLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
Application
  • Podejście chemometryczne do oznaczania chlorowodorku ropinirolu: W niniejszym badaniu przedstawiono podejście chemometryczne do opracowania i walidacji metody HPLC do szacowania chlorowodorku ropinirolu przy użyciu kolumn LiChrospher 100 RP-18. Metoda wykazuje solidność i skuteczność w analizie farmaceutycznej (Fatima et al., 2019).
  • Jednoczesne oznaczanie ilościowe leków na chorobę Parkinsona: Metoda HPLC wykorzystująca LiChrospher 100 RP-18 została zwalidowana pod kątem jednoczesnego oznaczania ilościowego lewodopy, karbidopy, benserazydu i entakaponu w złożonych matrycach, potwierdzając jej zdolność do stosowania w preparatach farmaceutycznych (Wollmer & Klein, 2017).
  • Stabilność THCA i (9)-THC w konopiach ziołowych: W badaniach wykorzystano kolumny LiChrospher 100 RP-18 do określenia stabilności THCA i Δ(9)-THC w konopiach indyjskich w różnych temperaturach przechowywania, co jest ważne dla nauk sądowych i farmaceutycznych (Taschwer & Schmid, 2015).
  • Metoda oznaczania stabilności cilazaprilu: Naukowcy opracowali szybką i prostą metodę HPLC wskazującą stabilność cilazaprilu, wykorzystującą LiChrospher 100 RP-18, do oceny stabilności leku w farmaceutykach, w porównaniu do metod spektrofotometrycznych, podkreślając jej precyzję i niezawodność (Paszun i in., 2012).
Analysis Note
Pressure: ≤ 80 bar
Theoretical Plates (N/m) (Anthracene): ≥ 100000
Symmetry (Anthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Anthracene): 3.5 - 5.5
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany