1.50734
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Polecane produkty
product name
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART® 125-4, suitable for HPLC
Właściwości
endcapped
Poziom jakości
Parametry
250 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
macierz
fully porous particle
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
temp. przechowywania
no temp limit
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.3 - 2.0
Informacje prawne
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13