Kluczowe dokumenty
48609
Supelco
Tetrachloroethene solution
certified reference material, 200 μg/mL in methanol
Synonim(y):
Tetrachloroethene solution, Perchloroethylene
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
200 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
petroleum
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
Klucz InChI
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tetrachloroethene is a colorless liquid having an ethereal odor, which can find applications as a chemical intermediate and dry cleaning agent.[1] It can also undergo reductive dehalogenation in the presence of an anaerobic bacterium to yield cis-1,2-dichloroethene.[2]
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hunter's Diseases of Occupations, Tenth Edition (2010)
Isolation and characterization of a facultatively aerobic bacterium that reductively dehalogenates tetrachloroethene to cis-1, 2-dichloroethene
Sharma.KP and Mccarty.LP
Applied and Environmental Microbiology, 62, 761-765 (1996)
Stephen G Whittaker et al.
Journal of environmental health, 75(10), 14-22 (2013-07-19)
Workers in the dry cleaning industry are exposed to a variety of harmful solvents, and poor work practices can result in extensive environmental contamination. Of particular concern is perchloroethylene (PERC), which is the most commonly used cleaning solvent. This chlorinated
Jan E Storm et al.
Environmental research, 122, 88-97 (2013-03-05)
In many cities, dry cleaners using perchloroethylene are frequently located in multifamily residential buildings and often cause elevated indoor air levels of perchloroethylene throughout the building. To assess individual perchloroethylene exposures associated with co-located dry cleaners, we measured perchloroethylene in
Funda Cengiz-Callioglu et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(7), 4727-4735 (2013-08-02)
This paper discusses the effects of 1,1,2,2 tetrachlorethylen (TCE) non-solvent addition on the independent (electrical conductivity, dielectric constant, surface tension and the theological properties of the solution etc.) and dependent parameters (number of Taylor cones per square meter (NTC/m2), spinning