Kluczowe dokumenty
47616-U
Supelco
Toxaphene solution
analytical standard, 200 μg/mL in isooctane, ampule of 1 mL
Synonim(y):
Camphechlor solution
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Właściwości
calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
200 μg/mL in isooctane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C10H8Cl8/c1-4-7(2-11,3-12)9(16)6(14)5(13)8(4,15)10(9,17)18/h5-6H,1-3H2
Klucz InChI
OEJNXTAZZBRGDN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J I Goodman et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 55(1), 3-16 (2000-05-02)
This reevaluation of the current U.S. EPA cancer potency factor for toxaphene is based upon a review of toxaphene carcinogenesis bioassays in mice conducted by Litton Bionetics (unpublished report, 1978) and the National Cancer Institute (NCI) (Technical Report Series No.
Toxaphene.
Reviews of environmental contamination and toxicology, 104, 203-213 (1988-01-01)
M D Reuber
Journal of toxicology and environmental health, 5(4), 729-748 (1979-07-01)
Toxaphene is highly carcinogenic in rats and mice. Toxaphene induced malignant neoplasms of the liver in rats. Neoplasms at all sites, as well as malignant neoplasms, were increased in male and female rats ingesting toxaphene. Sarcomas were found more often
H J de Geus et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 2(5), 503-511 (2001-03-20)
The analysis of toxaphene, a highly complex mixture of chlorinated bornanes, bornenes and camphenes, is a challenging problem, especially as individual congeners are present at trace levels in biota and other relevant samples. The complicated nomenclature of the compounds of
Toxaphene composition and metabolism in rats.
J E Casida et al.
Environmental quality and safety. Supplement, 3, 346-349 (1975-01-01)